Läs mer
4-amino-4'-nitrostilben-2,2'-disulfonsyra Dinatriumsalt, TRC
Produktkod. 30326362
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30326362 2 g
1 options
Produktkod. 30326362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6184602G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic Acid, Disodium Salt
CAS 6634-82-8
Molekylformel C14 H10 N2 O8 S2 . 2 Na
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C14H12N2O8S2.2Na/c15-11-5-3-9(13(7-11)25(19,20)21)1-2-10-4-6-12(16(17)18)8-14(10)26(22,23)24;;/h1-8H,15H2,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
LEDER [Na+].[Na+].Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; 5-amino-2-[(E)-2-(4-nitro-2-sulfonatofenyl)etenyl]bensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 444.35
Formel vikt 443.9674