Läs mer
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, tech. 80%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11426994
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426994 1 g 1g
11436994 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426994 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21467.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid serves as an important stilbene intermediate. It acts as a monomer. Further, it is used in the synthesis of a series of direct dyes such as direct lightfast fluorescent yellow 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL and 2GL. In addition to this, it is used to prepare direct yellow DN-FR, orange F3G; yellow 3RLL, green GND and direct Black DN-EX.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Amino-4′-nitrostilbene-2,2′-disulfonic acid serves as an important stilbene intermediate. It acts as a monomer. Further, it is used in the synthesis of a series of direct dyes such as direct lightfast fluorescent yellow 7GL, 6GL, 5GL, 4GL, 3GL and 2GL. In addition to this, it is used to prepare direct yellow DN-FR, orange F3G; yellow 3RLL, green GND and direct Black DN-EX.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-72-2
Molekylformel C14H12N2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 400.376
MDL-nummer MFCD00035915
InChI-nyckel GHBWBMDGBCKAQU-OWOJBTEDSA-N
Synonym 4-nitro-4'-aminostilbene-2,2'-disulfonic acid, 4-amino-4'-nitro-2,2'-stilbenedisulfonic acid, 4-amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid, kyselina 4-amino-4'-nitrostilben-2,2'-disulfonova czech, kyselina 4-nitro-4'-aminostilben-2,2'-disulfonova czech, benzenesulfonic acid, 5-amino-2-2-4-nitro-2-sulfophenyl ethenyl, 2,2'-stilbenedisulfonic acid, 4-amino-4'-nitro, 5-amino-2-2-4-nitro-2-sulphophenyl vinyl benzenesulphonic acid, 5-amino-2-e-2-4-nitro-2-sulfo-phenyl vinyl benzenesulfonic acid, 5-amino-2-e-2-4-nitro-2-sulfophenyl ethenyl benzenesulfonic acid
PubChem CID 5473847
IUPAC-namn 5-amino-2-[(E)-2-(4-nitro-2-sulfophenyl)ethenyl]benzenesulfonic acid
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic acid
Smältpunkt >300°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 400.38
Procent renhet 80%
Kvalitet Technical
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.