Läs mer
4-Amino-5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-2(1H)-pyrimidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Amino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidin-2-ol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-16-14(18)17-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H3,15,16,17,18) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 291.1219 |
| Procent renhet | >95% |