Läs mer
4-Amino-5,6-dichloropyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7055965
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15471999
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64691.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. With adequate ventilation. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 310400-38-5
Molekylformel C4H3Cl2N3
Molekylvikt (g/mol) 163.99
MDL-nummer MFCD09837293
InChI-nyckel ISTJUVRUUBNZNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5,6-dichloropyrimidine, 5,6-dichloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-4-pyrimidinamine, 5,6-dichloropyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 5,6-dichloro-9ci
PubChem CID 24219262
IUPAC-namn 5,6-dichloropyrimidin-4-amine
LEDER NC1=C(Cl)C(Cl)=NC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-5,6-dichloropyrimidine
Färg White
Kvantitet 1 g
Beilstein 8678505
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 163.99
Procent renhet 98%
Fysisk form Solid