missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5,6-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 5018-45-1 |
| Molekylformel | C6H9N3O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 5,6-Dimethoxypyrimidin-4-ylamine, 5,6-Dimethoxy-4-pyrimidinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O2/c1-10-4-5(7)8-3-9-6(4)11-2/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9) |
| LEDER | COc1ncnc(N)c1OC |
| IUPAC-namn | 5,6-dimethoxypyrimidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.15 |
| Formel vikt | 155.0695 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?