Läs mer
4-amino-5-(aminometyl)-2-etylpyrimidin dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30321399
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30321399 10 mg
1 options
Produktkod. 30321399 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61109810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride
CAS 1007-45-0
Molekylformel C7H12N4 . 2(HCl)
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride (7CI,8CI), 4-Amino-2-ethyl-5-2-pyrimidinemethanamine Hydrochloride (1:2)
InChI formel InChI=1S/C7H12N4.2ClH/c1-2-6-10-4-5(3-8)7(9)11-6;;/h4H,2-3,8H2,1H3,(H2,9,10,11);2*1H
LEDER CCC1=NC=C(CN)C(N)=N1.Cl.Cl
IUPAC-namn 5-(aminometyl)-2-etylpyrimidin-4-amin hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 225.12
Formel vikt 224.09