Läs mer
4-amino-5-(aminometyl)-2-etylpyrimidin dihydroklorid, TRC
Product Code. 30326852
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Product Code. Kvantitet
30326852 100 mg
1 options
Product Code. 30326852 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA611098100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride
CAS 1007-45-0
Molekylformel C7H12N4 . 2(HCl)
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride (7CI,8CI), 4-Amino-2-ethyl-5-2-pyrimidinemethanamine Hydrochloride (1:2)
InChI formel InChI=1S/C7H12N4.2ClH/c1-2-6-10-4-5(3-8)7(9)11-6;;/h4H,2-3,8H2,1H3,(H2,9,10,11);2*1H
LEDER CCC1=NC=C(CN)C(N)=N1.Cl.Cl
IUPAC-namn 5-(aminometyl)-2-etylpyrimidin-4-amin hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 225.12
Formel vikt 224.09
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.