Läs mer
4-amino-5-aminometyl-2-metylpyrimidin dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30008946
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008946 50 mg
30006912 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008946 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA58187550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 874-43-1
Molekylformel C6 H10 N4 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 211.09
Synonym Thiamine Impurity 6 Dihydrochloride
IUPAC-namn 5-(aminometyl)-2-metylpyrimidin-4-amin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.Cc1ncc(CN)c(N)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, Dihydrochloride
Analyt- eller komponentnamn 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, Dihydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
InChI formel InChI=1S/C6H10N4.2ClH/c1-4-9-3-5(2-7)6(8)10-4;;/h3H,2,7H2,1H3,(H2,8,9,10);2*1H
Lösningstyp Snyggt
Industry Type Kriminalteknik
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 210.0439