Läs mer
4-amino-5-brom-2-kloropyrimidin, 95 %
Produktkod. 15417978
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417978 25 g 25g
15497968 1 g 1g
15407978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15417978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61429.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 205672-25-9 | C4H3BrClN3 | 208,44 g/mol
4-Amino-5-bromo-2-klorpyrimidin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 4-Amino-5-bromo-2-klorpyrimidin är ett viktigt råmaterial
och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaringstemperatur: 2-4 °C. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 205672-25-9
Molekylformel C4H3BrClN3
Molekylvikt (g/mol) 208.44
MDL-nummer MFCD07782040
InChI-nyckel QOWALNIZDHZTSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-bromo-2-chloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 5-bromo-2-chloropyrimidine-4-ylamine, pubchem18570, acmc-209fbz, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-amine, 5-bromo-2-chloropyrimidin-4-ylamine
PubChem CID 2763293
IUPAC-namn 5-brom-2-klorpyrimidin-4-amin
LEDER NC1=NC(Cl)=NC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 208.44
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.