Läs mer
4-Amino-5-(bromomethyl)-2-methylpyrimidine Dihydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-(bromomethyl)-2-methylpyrimidine Dihydrobromide |
| CAS | 5423-98-3 |
| Molekylformel | C17 H17 N3 O2 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-pyrimidinamine Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O2S/c1-10-11(2)23-17-15(10)16(19-9-20-17)18-7-12-8-21-13-5-3-4-6-14(13)22-12/h3-6,9,12H,7-8H2,1-2H3,(H,18,19,20) |
| LEDER | Cc1sc2ncnc(NCC3COc4ccccc4O3)c2c1C |
| IUPAC-namn | N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-ylmethyl)-5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.4 |
| Formel vikt | 327.1041 |