Läs mer
4-Amino-5-bromopyrimidine, 98%
Produktkod. 15461499
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461499 1 g 1g
15481499 250 mg 250mg
15471499 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15461499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64335.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1439-10-7 | C4H4BrN3 | 174.001 g/mol
Det är en hämmare av tymidinfosforylas, ett enzym som är känt för att överuttryckas i flera tumörtyper och spela en roll vid metastaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en hämmare av tymidinfosforylas, ett enzym som är känt för
att överuttryckas i flera tumörtyper och spela en roll vid metastaser.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1439-10-7
Molekylformel C4H4BrN3
Molekylvikt (g/mol) 174.001
MDL-nummer MFCD00233962
InChI-nyckel IIFAONYUCDAVGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10261576
IUPAC-namn 5-brompyrimidin-4-amin
LEDER C1=C(C(=NC=N1)N)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-5-bromopyrimidine
Smältpunkt 207°C to 211°C
Färg Brun
Kvantitet 1 g
Beilstein 112648
Synonym 4-amino-5-bromopyrimidine, 5-bromo-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo, 4-pyrimidinamine 5-bromo, 5-bromopyrimidine-4-ylamine, pubchem14978, acmc-209crn, 4-pyrimidinamine,5-bromo, 4-amino-5-bromo-pyrimidine, pyrimidine, 4-amino-5-bromo
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 174
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.