Läs mer
4-Amino-5-carboxy-2-ethylmercaptopyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-carboxy-2-ethylmercaptopyrimidine |
| CAS | 89853-87-2 |
| Molekylformel | C7 H9 N3 O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O2S/c1-2-13-7-9-3-4(6(11)12)5(8)10-7/h3H,2H2,1H3,(H,11,12)(H2,8,9,10) |
| LEDER | CCSc1ncc(C(=O)O)c(N)n1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-2-ethylsulfanylpyrimidine-5-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.23 |
| Formel vikt | 199.0415 |