Läs mer
4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole, TRC
Produktkod. 30133272
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133272 5 g
30005257 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133272 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6034305G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30536-19-7
Molekylformel C6 H4 Cl N3 S
Molekylvikt (g/mol) 185.63
Synonym 2,1,3-Benzothiadiazol-4-amine, 5-chloro-, 2,1,3-Benzothiadiazole, 4-amino-5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine, 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole, 5-Chloro-4-amino-2,1,3-benzothiadiazole
IUPAC-namn 5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine
LEDER Nc1c(Cl)ccc2nsnc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-5-chloro-2,1,3-benzothiadiazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H4ClN3S/c7-3-1-2-4-6(5(3)8)10-11-9-4/h1-2H,8H2
Formel vikt 184.9814
Procent renhet >95%