Läs mer
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydro-7-benzofurancarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydro-7-benzofurancarboxylic Acid |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-6-3-5(9(12)13)8-4(7(6)11)1-2-14-8/h3H,1-2,11H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 213.0193 |