missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid-d5 |
| CAS | 1346600-23-4 |
| Molekylformel | C9H5D5ClNO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Ethoxy-4-amino-5-chlorobenzoic Acid-d5, 4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-2-14-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)13/h3-4H,2,11H2,1H3,(H,12,13)/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-amino-5-chloro-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.66 |
| Formel vikt | 220.0663 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?