Läs mer
4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic Acid |
| CAS | 108282-38-8 |
| Molekylformel | C9H10NO3Cl |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-2-14-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)13/h3-4H,2,11H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCOc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-amino-5-chloro-2-ethoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.63 |
| Formel vikt | 215.0349 |