missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-amino-5-chloro-2-methoxy-N-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-amino-5-chloro-2-methoxy-N-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride |
| CAS | 145726-57-4 |
| Molekylformel | C13H18ClN3O2.ClH |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18ClN3O2.ClH/c1-19-12-7-11(15)10(14)6-9(12)13(18)17-8-2-4-16-5-3-8;/h6-8,16H,2-5,15H2,1H3,(H,17,18);1H |
| LEDER | Cl.O=C(NC1CCNCC1)C2=CC(Cl)=C(N)C=C2OC |
| IUPAC-namn | 4-amino-5-chloro-2-methoxy-N-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.22 |
| Formel vikt | 319.0854 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?