Läs mer
4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Amino-5-chloro-2-methoxybenzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 50 g |
| Formel vikt | 201.0193 |