Läs mer
4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15417878
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417878 250 mg 250mg
15407878 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61344.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water (6.4 g/L at 25°C). Soluble in dimethyl sulfoxide, ethanol and methanol.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 698-29-3
Molekylformel C6H6N4
Molekylvikt (g/mol) 134.14
MDL-nummer MFCD00084875
InChI-nyckel YBPNIILOUYAGIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-cyano-2-methylpyrimidine, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methyl, 4-amino-2-methyl-5-pyrimidinecarbonitrile, pynitrile, pubchem6987, 2-methyl-4-amino-5-cyan-pyrimidin, 4-amino-5-cyano-2-methyl-pyrimidine, 2-methyl-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-methyl-5-pyrimidine carbonitrile, 4-amino-2-methyl-pyrimidine-5-carbonitrile
PubChem CID 69682
IUPAC-namn 4-amino-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
LEDER CC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-5-cyano-2-methylpyrimidine
Färg Gult
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (6.4g/L at 25°C). Soluble in dimethyl sulfoxide,ethanol and methanol.
Formel vikt 134.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver