Läs mer
4-Amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methypyrimidine Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methypyrimidine Ammonium Salt |
| CAS | 856973-53-0 |
| Molekylformel | C7H13N5S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pyrimidine, 4-amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methyl-, ammonium salt (5CI), 4-Amino-5-[(dithiocarboxyamino)methyl]-2-methylpyrimidine ammonium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N4S2.H3N/c1-4-9-2-5(6(8)11-4)3-10-7(12)13;/h2H,3H2,1H3,(H2,8,9,11)(H2,10,12,13);1H3 |
| LEDER | NC1=C(CNC([S-])=S)C=NC(C)=N1.[NH4+] |
| IUPAC-namn | (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methylcarbamodithioic acid;azane |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.34 |
| Formel vikt | 231.0612 |