missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-5-ethoxymethyl-2-methylpyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-ethoxymethyl-2-methylpyrimidine |
| CAS | 73-66-5 |
| Molekylformel | C8H13N3O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Ethoxymethyl-2-methyl-4-pyrimidinamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O/c1-3-12-5-7-4-10-6(2)11-8(7)9/h4H,3,5H2,1-2H3,(H2,9,10,11) |
| LEDER | CCOCc1cnc(C)nc1N |
| IUPAC-namn | 5-(ethoxymethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?