missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid, Mikromol™

Produktkod. 17948964
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17948964 25 mg
17997314 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17948964 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0793.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid
CAS 71675-87-1
Analyt- eller komponentnamn 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H13 N O5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid, Amisulpride Imp. E (EP), Amisulpride Impurity E
InChI formel InChI=1S/C10H13NO5S/c1-3-17(14,15)9-4-6(10(12)13)8(16-2)5-7(9)11/h4-5H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
LEDER CCS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(OC)cc1N
IUPAC-namn 4-amino-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 259.28
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 259.0514 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.