Läs mer
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 71675-87-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H13 N O5 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Amino-5-(ethylsulphonyl)-2-methoxybenzoic Acid, Amisulpride Imp. E (EP), Amisulpride Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO5S/c1-3-17(14,15)9-4-6(10(12)13)8(16-2)5-7(9)11/h4-5H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(OC)cc1N |
| IUPAC-namn | 4-amino-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzoic acid |
| Visa mer |