Läs mer
4-Amino-5-(formamidomethyl)-2-methylpyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-(formamidomethyl)-2-methylpyrimidine |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Amino-5-(formamidomethyl)-2-methylpyrimidine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N4O/c1-5-10-3-6(2-9-4-12)7(8)11-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,12)(H2,8,10,11) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 166.0855 |
| Procent renhet | >95% |