Läs mer
4-Amino-5-formylamino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-formylamino-3-isobutyl-1-methylpyrimidine-2,6-dion |
| CAS | 130332-59-1 |
| Molekylformel | C10 H16 N4 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N4O3/c1-6(2)4-14-8(11)7(12-5-15)9(16)13(3)10(14)17/h5-6H,4,11H2,1-3H3,(H,12,15) |
| LEDER | CC(C)CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N |
| IUPAC-namn | N-[4-amino-1-methyl-3-(2-methylpropyl)-2,6-dioxopyrimidin-5-yl]formamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.26 |
| Formel vikt | 240.1222 |