Läs mer
4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride |
| CAS | 13100-57-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H9 N3 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9N3O.ClH/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4;/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9);1H |
| LEDER | Cl.Cc1ncc(CO)c(N)n1 |
| IUPAC-namn | (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methanol;hydrochloride |
| Visa mer |