Läs mer
4-amino-5-imidazolkarboxamidhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10684852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10684852 25 g Glasflaska 25g
10405295 1 g Glass bottle 1g
10275940 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10684852 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173090250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 72-40-2 | C4H7ClN4O | 162.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72-40-2 , 360-97-4
Molekylformel C4H7ClN4O
Molekylvikt (g/mol) 162.58
MDL-nummer MFCD00012704
InChI-nyckel MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride
PubChem CID 66146
IUPAC-namn 4-amino-lH-imidazol-5-karboxamid;hydroklorid
LEDER Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 250°C
Färg Vitt
Tändningsrester 0.2% max.
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 25, II, 221
Löslighetsinformation (5% in water) Clear
Formel vikt 162.58
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.