Läs mer
4-Amino-5-iodo-2-methoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-iodo-2-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 155928-39-5 |
| Molekylformel | C8H8INO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8INO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | COc1cc(N)c(I)cc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-amino-5-iodo-2-methoxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.06 |
| Formel vikt | 292.9549 |