missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-5-methoxy-2-methyl-nmethylbenzenesulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-5-methoxy-2-methyl-N-methylbenzenesulfonamide |
| CAS | 49564-57-0 |
| Molekylformel | C9 H14 N2 O3 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Amino-5-methoxy-N,2-dimethylbenzenesulfonamide; |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N2O3S/c1-6-4-7(10)8(14-3)5-9(6)15(12,13)11-2/h4-5,11H,10H2,1-3H3 |
| LEDER | CNS(=O)(=O)c1cc(OC)c(N)cc1C |
| IUPAC-namn | 4-amino-5-methoxy-N,2-dimethyl-benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.28 |
| Formel vikt | 230.0725 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?