Läs mer
4-amino-5-trifluorometylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30344352
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30344352 2.5 g
1 options
Produktkod. 30344352 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6307802.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-5-trifluoromethylbenzoic Acid
CAS 400-76-0
Molekylformel C8H6F3NO2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-Amino-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
LEDER Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC-namn 4-amino-3-(trifluormetyl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 205.13
Formel vikt 205.0351