Läs mer
4-Amino-6-[(1,1-Dimethylethyl)Amino]-1,3,5-Triazin-2(1H)-One, TRC
Produktkod. 30134853
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134853 100 mg
30137437 250 mg
30009383 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134853 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA634483100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66753-06-8
Molekylformel C7 H13 N5 O
Molekylvikt (g/mol) 183.21
Synonym Desethylhydroxyterbuthylazine, Terbuthylazine metabolite
IUPAC-namn 4-amino-6-(tert-butylamino)-1,3,5-triazin-2-ol
LEDER CC(C)(C)Nc1nc(N)nc(O)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbuthylazine-desethyl-2-hydroxy
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H13N5O/c1-7(2,3)12-5-9-4(8)10-6(13)11-5/h1-3H3,(H4,8,9,10,11,12,13)
Formel vikt 183.112