Läs mer
4-amino-6-klor-1,3-bensendisulfonamid, 98 %
Produktkod. 10775052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10775052 5 g Glasflaska 5g
10391800 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10775052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 251850050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 121-30-2 | C6H8ClN3O4S2 | 285,73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-30-2
Molekylformel C6H8ClN3O4S2
Molekylvikt (g/mol) 285.73
InChI-nyckel IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide, chloraminophenamide, salmid, idorese, chloroaminophenamide, 1,3-benzenedisulfonamide, 4-amino-6-chloro, 5-chloro-2,4-disulfamylaniline, 4-amino-6-chloro-m-benzenedisulfonamide, 3-chloro-4,6-disulfamoylaniline, 5-chloro-2,4-disulfamoylaniline
PubChem CID 67136
ChEBI CHEBI:3602
IUPAC-namn 4-amino-6-klorbensen-1,3-disulfonamid
LEDER C1=C(C(=CC(=C1Cl)S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-6-chloro-1, 3-benzenedisulfonamide
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 260,0 °C till 263,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15,2076
Formel vikt 285.73
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.