Läs mer
4-amino-6-klor-1,3-bensendisulfonamid, TRC
Produktkod. 17921805
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17921805 50 g
17994105 5 g
17952465 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17921805 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60337550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-30-2
Molekylformel C6 H8 Cl N3 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 285.73
Synonym 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), Chloraminophenamide
IUPAC-namn 4-amino-6-klorbensen-1,3-disulfonamid
LEDER Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Formel vikt 284.9645
Procent renhet >95%