missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonyl Dichloride, TRC

Produktkod. 30325121
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30325121 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30325121 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6033805G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonyl Dichloride
CAS 671-89-6
Molekylformel C6 H4 Cl3 N O4 S2
Kvantitet 5 g
Synonym 5-Chloro-2,4-dichlorosulfonylaniline, 5-Chloroaniline-2,4-disulfonyl Dichloride
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl3NO4S2/c7-3-1-4(10)6(16(9,13)14)2-5(3)15(8,11)12/h1-2H,10H2
LEDER Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-namn 4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 324.59
Formel vikt 322.8647
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.