Läs mer
4-amino-6-klor-2-metylmerkaptopyrimidin, 97 %
Produktkod. 10463395 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10463395 1 g Glasflaska 1g
10224510 5 g Glasflaska 5g
10182840 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10463395 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 103390010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1005-38-5 | C5H6ClN3S | 175,64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1005-38-5
Molekylformel C5H6ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 175.64
MDL-nummer MFCD00006088
InChI-nyckel ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methylthio, 6-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-amine, 6-chloro-2-methylthio pyrimidin-4-amine, pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylthio, 4-amino-6-chloro-2-methylthiopyrimidine, 6-chloro-2-methylthiopyrimidin-4-ylamine, 6-amino-4-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 6-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidin-4-amine
PubChem CID 70496
IUPAC-namn 6-klor-2-metylsulfanylpyrimidin-4-amin
LEDER CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 130°C to 134°C
Färg Beige till vit eller gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 25, 11
Formel vikt 175.64
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.