Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine, 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine |
| Smältpunkt | 130°C to 132°C |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 175.64 |
| Procent renhet | 98% |