Läs mer
4-amino-6-klorbensen-1,3-disulfonamid (salamid), Mikromol™
Produktkod. 17923326
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17923326 100 mg
17911546 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17923326 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0011.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-amino-6-klorbensen-1,3-disulfonamid (salamid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
CAS 121-30-2
Analyt- eller komponentnamn 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H8 Cl N3 O4 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Benzothiadiazine USP Related Compound A, Benzothiadiazine USP RC A, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), SKF-9703, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Hydrochlorothiazide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
LEDER Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
IUPAC-namn 4-amino-6-klorbensen-1,3-disulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 285.73
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 284,9645 g/mol