Läs mer
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde |
| Smältpunkt | >300°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Känslighet | Air Sensitive |
| Formel vikt | 157.6 |
| Procent renhet | 97% |