Läs mer
4-Amino-6-chloropyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15294318 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15294318 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15294318 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454100010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-6-chloropyrimidine
CAS 5305-59-9
Smältpunkt 212.0°C to 216.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C4H4ClN3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-amino-6-chloropyrimidine, 6-chloropyrimidin-4-ylamine, 6-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro, 6-chloro-4-pyrimidinamine, 6-amino-4-chloropyrimidine, 6-chloropyrimidine-4-ylamine, 6-chloro-4-aminopyrimidine, 6-chlorpyrimidin-4-amin, zlchem 630
InChI-nyckel DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(N=CN=C1Cl)N
IUPAC-namn 6-chloropyrimidin-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 129.55
PubChem CID 238012
Formel vikt 129.55
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-6-chloropyrimidine, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.