Läs mer
4-Amino-6-chloropyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11420010
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420010 1 g 1g
11410010 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420010 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50551.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5305-59-9
Molekylformel C4H4ClN3
Molekylvikt (g/mol) 129.547
MDL-nummer MFCD00053576
InChI-nyckel DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-chloropyrimidine, 6-chloropyrimidin-4-ylamine, 6-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro, 6-chloro-4-pyrimidinamine, 6-amino-4-chloropyrimidine, 6-chloropyrimidine-4-ylamine, 6-chloro-4-aminopyrimidine, 6-chlorpyrimidin-4-amin, zlchem 630
PubChem CID 238012
IUPAC-namn 6-chloropyrimidin-4-amine
LEDER C1=C(N=CN=C1Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-6-chloropyrimidine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 129.55
Procent renhet 98%