Läs mer
4-Amino-6-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-6-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid |
| CAS | 15540-79-1 |
| Molekylformel | C8H7NO5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO5/c9-5-2-6(10)4(8(13)14)1-3(5)7(11)12/h1-2,10H,9H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| LEDER | Nc1cc(O)c(cc1C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-amino-6-hydroxybenzene-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.14 |
| Formel vikt | 197.0324 |