Läs mer
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate, 98+%
Produktkod. 11361467
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361467 25 g 25g
11371467 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01992.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 65802-56-4 | C4H7N3O2S | 161.179 g/mol
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine is a novel, potent, and selective A3 adenosine receptor antagonists. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine is a novel, potent, and selective A3 adenosine receptor antagonists. It is also used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Soluble in water and DMSO.
Notes
Store at 4°C. Incompatible with oxidizing agents. Avoid excessive heat and light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65802-56-4
Molekylformel C4H7N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 161.179
MDL-nummer MFCD00150556
InChI-nyckel BWYGMIYEADAIGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate, 6-amino-2-thiouracil monohydrate, 6-amino-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4 1h-one hydrate, 2-pyrimidinethiol, 4-amino-6-hydroxy-, monohydrate, 4-amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine hydrate, 6-amino-2-sulfanylpyrimidin-4-ol hydrate, 6-amino-2-mercaptopyrimidin-4-ol hydrate, 4 1h-pyrimidinone, 6-amino-2,3-dihydro-2-thioxo-, monohydrate, 6-amino-2-mercapto-4-pyrimidinol monohydrate, 6-amino-2-sulfanylidene-1h-pyrimidin-4-one hydrate
PubChem CID 2723599
IUPAC-namn 6-amino-2-sulfanylidene-1H-pyrimidin-4-one;hydrate
LEDER C1=C(NC(=S)NC1=O)N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 5795441
Löslighetsinformation Soluble in water and DMSO.
Formel vikt 161.19 (143.17 Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.