Läs mer
4-Amino-6-hydroxypyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15519503 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15519503 5 g 5g
15509503 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15519503 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1193-22-2
Molekylformel C4H5N3O
Molekylvikt (g/mol) 111.10
MDL-nummer MFCD00051502
InChI-nyckel HFMLLTVIMFEQRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-hydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-aminopyrimidine, 4-pyrimidinol, 6-amino, 4 1h-pyrimidinone, 6-amino, 6-aminopyrimidin-4 3h-one, 4-oxy-6-aminopyrimidine, 6-amino-4-pyrimidinol, 6-amino-3h-pyrimidin-4-one, 6-amino-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 70944
LEDER NC1=CC(=O)N=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Smältpunkt 262.0°C to 264.0°C
Förlust vid torkning 1% max. (105°C, 3 hr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble.
IUPAC-namn 6-amino-1,4-dihydropyrimidin-4-one
Formel vikt 111.1
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.