Läs mer
4-amino-6-hydroxypyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-6-hydroxypyrimidine |
| CAS | 1193-22-2 |
| Molekylformel | C4 H5 N3 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8) |
| LEDER | Nc1cc(O)ncn1 |
| IUPAC-namn | 6-aminopyrimidin-4-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 111.1 |
| Formel vikt | 111.0433 |