Läs mer
4-amino-6-hydroxypyrimidin, TRC
Produktkod. 30323312
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30323312 500 mg
1 options
Produktkod. 30323312 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA611665500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
CAS 1193-22-2
Molekylformel C4 H5 N3 O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
LEDER Nc1cc(O)ncn1
IUPAC-namn 6-aminopyrimidin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 111.1
Formel vikt 111.0433