Läs mer
4-Amino-6-mercapto-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 94%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11387056
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387056 250 mg 250mg
11377056 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06934.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23771-52-0
Molekylformel C5H5N5S
Molekylvikt (g/mol) 167.19
MDL-nummer MFCD00005690
InChI-nyckel YJMNLDSYAAJOPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-6-mercaptopyrazolo 3,4-d pyrimidine, 4-amino-1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-6-thiol, 4-aminopyrazolo 5,4-d pyrimidine-6-thiol, 4lkq, acmc-20ampb, 4-amino-6-mercaptopyrazolo 3?4-d pyrimidine, 4-amino-6-mercpato pyrazolo 3,4-d pyrimidine, 4-amino-2h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-6-thiol, 4-amino-1h-pyrazolo-3,4-d-pyrimidin-6-thiol
PubChem CID 1268262
IUPAC-namn 4-amino-1H,2H,6H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-6-thione
LEDER NC1=NC(=S)N=C2NNC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-6-mercapto-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 152193
Formel vikt 167.19
Procent renhet 94%