missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-amino-7-(trifluorometyl)quinolin, 98 %

Produktkod. p-7033274
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439540 250 mg 250mg
11449540 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11439540 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50355.MD
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 243666-11-7 | C10H7F3N2 | 212,175 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 243666-11-7
Molekylformel C10H7F3N2
Molekylvikt (g/mol) 212.175
MDL-nummer MFCD00269411
InChI-nyckel QZOOIAOULGJTJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-7-trifluoromethyl quinoline, 7-trifluoromethyl quinolin-4-amine, 4-amino-7-trifluoromethylquinoline, 7-trifluoromethyl-4-quinolylamine, acmc-1capy, 4-amino-7-trifluromethyl quinoline, 7-trifluoromethyl-quinolin-4-ylamine, 4-quinolinamine,7-trifluoromethyl, 4-amino-7-trifluoromethoxylquinoline, 7-trifluoromethyl-4-quinolinamine
PubChem CID 2735960
IUPAC-namn 7-(trifluormetyl)kinolin-4-amin
LEDER C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1C(F)(F)F)N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.18
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.