missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-D,L-benzylsuccinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-D,L-benzylsuccinic Acid |
| CAS | 75043-31-1 |
| Molekylformel | C11 H13 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c12-9-3-1-7(2-4-9)5-8(11(15)16)6-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | Nc1ccc(CC(CC(=O)O)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-[(4-aminophenyl)methyl]butanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vikt | 223.0845 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?