Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 4-amino-DL-fenylalanin
Produktkod. 15476839
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476839 1 g 1g
15486839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476839 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65331.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2922-41-0 | C9H12N2O2 | 180.207 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2922-41-0
Molekylformel C9H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 180.207
MDL-nummer MFCD00007917
InChI-nyckel CMUHFUGDYMFHEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-dl-phenylalanine, 2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, p-amino-dl-phenylalanine, p-aminophenylalanine, phenylalanine, 4-amino, 4-aminophenylalanine, h-dl-phe 4-nh2-oh, p-aminophenyl alanine, p-amino-dl-phenylalanine hydrate, l-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid
PubChem CID 95174
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-aminofenyl)propansyra
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-DL-phenylalanine
Smältpunkt 228°C to 230°C
Färg Vitt till brunt
Löslighetsinformation Soluble in water
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.21
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.