Läs mer
4-Amino-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15428437
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428437 5 g 5g
15438437 250 mg 250mg
15418437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51970.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 943-80-6 | C9H12N2O2 | 180.21 g/mol
Den finner sin tillämpning vid rening av peptidsyntetaser involverade i pristinamycin I-biosyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning vid rening
av peptidsyntetaser involverade i pristinamycin I-biosyntes.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 943-80-6
Molekylformel C9H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 180.21
MDL-nummer MFCD00069927
InChI-nyckel CMUHFUGDYMFHEI-QMMMGPOBSA-N
Synonym 4-amino-l-phenylalanine, h-phe 4-nh2-oh, 4-aminophenylalanine, l-4-aminophenylalanine, p-amino-l-phenylalanine, p-aminophenylalanine, s-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, 4-amino-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, l-4-nh2-phe-oh
PubChem CID 151001
ChEBI CHEBI:29737
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-aminofenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(N)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-L-phenylalanine
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 180.2
Känslighet Air Sensitive
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.